Få mere at vide
1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercaptotetrazol, 96%
Artikelnummer. 11419487
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419487 5 g 5g
11429487 25 g 25g
11439487 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22003.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 52431-78-4 | C7H6N4OS | 194,212 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52431-78-4
Molekylær formel C7H6N4OS
Molekylvægt (g/mol) 194.212
MDL nummer MFCD00132898
InChI nøgle MOXZSKYLLSPATM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-hydroxyphenyl-5-mercaptotetrazole, 1-4-hydroxyphenyl-1h-tetrazole-5-thiol, 1-4-hydroxyphenyl-2h-tetrazole-5-thione, 1-4-hydroxyphenyl-5-mercapto-1h-tetrazole, 5h-tetrazole-5-thione, 1,2-dihydro-1-4-hydroxyphenyl, 1-4-hydroxyphenyl-1h-tetrazole-5 4h-thione, 4-5-sulfanyl-1h-1,2,3,4-tetrazol-1-yl phenol, 1,2-dihydro-1-p-hydroxyphenyl-5h-tetrazole-5-thione, 4-5-mercapto-1h-tetrazol-1-yl phenol, 4-5-sulfanyl-1h-tetrazol-1-yl phenol
PubChem CID 3034725
IUPAC navn 1-(4-hydroxyphenyl)-2H-tetrazol-5-thion
SMIL C1=CC(=CC=C1N2C(=S)N=NN2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercaptotetrazole
Smeltepunkt 169°C to 171°C
Mængde 5 g
Formel vægt 194.21
Procent renhed 96%