Få mere at vide
1-(4-Hydroxyisoxazole)-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Hydroxyisoxazole)-carboxylic Acid |
| CAS | 178316-77-3 |
| Molekylær formel | C4 H3 N O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-Isoxazolecarboxylic acid, 4-hydroxy-, 4-Hydroxy-3-isoxazolecarboxylic acid, 1-(4-Hydroxyisoxazole)-carboxylic acid, 4-Hydroxyisoxazole-3-carboxylic acid, 4-Hydroxy-1,2-oxazole-3-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3NO4/c6-2-1-9-5-3(2)4(7)8/h1,6H,(H,7,8) |
| SMIL | OC(=O)c1nocc1O |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-1,2-oxazole-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.07 |
| Formel vægt | 129.0062 |