missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one, Mikromol™

Artikelnummer. 30464138
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30464138 4 x 25 mg
30051903 25 mg
30050912 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30464138 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3659.0200254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one
CAS 1835-14-9
Analyt- eller komponentnavne 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H12 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-Propanone, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, Propiophenone, 4'-hydroxy-3'-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 1-(3-Methoxy-4-hydroxyphenyl)-1-propanone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-propanone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propanone, 1-Propiovanillone, 4'-Hydroxy-3'-methoxypropiophenone, Ethyl guaiacyl ketone, Guaiacyl-1-propanone, NSC 16691, Propioguaiacol, Propioguaiacone, Propiovanillone, α-Guaiacyl ethyl ketone, α-Guaiacylpropanone
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-3-8(11)7-4-5-9(12)10(6-7)13-2/h4-6,12H,3H2,1-2H3
Løsningstype Neat
SMIL CCC(=O)c1ccc(O)c(OC)c1
IUPAC navn 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 180.2
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 180.0786 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.