Få mere at vide
1,4-hexadien, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480541
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480541 5 g 5g
11490541 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480541 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20060.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 592-45-0 | C6H10 | 82.146 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 592-45-0
Molekylær formel C6H10
Molekylvægt (g/mol) 82.146
MDL nummer MFCD00009298
InChI nøgle PRBHEGAFLDMLAL-GQCTYLIASA-N
Synonym 1,4-hexadiene, trans-1,4-hexadiene, 1,4-hexadiene, 4e, 1,4-hexadiene,c&t, allylpropenyl, 1,4-hexadiene cis-trans, 1,4-hexa-1,4-diene, 1-allylpropene, 1,4-hexadiene,cis-trans, 1,4-trans-hexadiene
PubChem CID 5365552
IUPAC navn (4E)-hexa-1,4-dien
SMIL CC=CCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Hexadiene
Navn note cis + trans
Tæthed 0.71
Kogepunkt 64°C to 66°C
Flammepunkt −26°C (−15°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.411
Mængde 5 g
FN nummer UN2458
Beilstein 1731889
Formel vægt 82.15
Procent renhed 99%