Få mere at vide
1-(4-Fluorophenyl)piperazine, 98%
Artikelnummer. 10695252 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 10695252
Brand: Thermo Scientific Acros 184540100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2252-63-3 | C10H13FN2 | 180.22 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2252-63-3
Molekylær formel C10H13FN2
Molekylvægt (g/mol) 180.22
InChI nøgle AVJKDKWRVSSJPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-fluorophenyl piperazine, 4-fluorophenylpiperazine, pfpp, 4-fluoro-phenylpiperazine, n-4-fluorophenyl piperazine, para-fluorophenylpiperazine, unii-vml61be244, 1-p-fluorophenyl piperazine, piperazine, 1-4-fluorophenyl, 4-fluorophenyl piperazine
PubChem CID 75260
IUPAC navn 1-(4-fluorophenyl)piperazine
SMIL C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Fluorophenyl)piperazine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Yellow
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.5585 to 1.5605
Mængde 10 g
Formel vægt 180.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid After Melting
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(4-Fluorophenyl)piperazine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.