Få mere at vide
1-(4-Fluorophenyl)ethanon, Mikromol™
Beskrivelse
1-(4-Fluorophenyl)ethanon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Fluorophenyl)ethanone |
| CAS | 403-42-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(4-Fluorophenyl)ethanone |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C8 H7 F O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, Haloperidol Decanoate Imp. L (EP), Haloperidol Decanoate Impurity L |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7FO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1ccc(F)cc1 |
| IUPAC navn | 1-(4-fluorophenyl)ethanon |
| Vis mere |