Få mere at vide
1-(4-Fluorophenyl)ethanon, Mikromol™
Artikelnummer. 30050196
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050196 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050196 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1276.12
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-(4-Fluorophenyl)ethanon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Fluorophenyl)ethanone
CAS 403-42-9
Analyt- eller komponentnavne 1-(4-Fluorophenyl)ethanone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H7 F O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, Haloperidol Decanoate Imp. L (EP), Haloperidol Decanoate Impurity L
InChI formel InChI=1S/C8H7FO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3
SMIL CC(=O)c1ccc(F)cc1
IUPAC navn 1-(4-fluorophenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 138.14
Mængde 100 mg
Formel vægt 138,0481 g/mol