Få mere at vide
1-((4-Fluorophenyl)carbamoyl)cyclopropancarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30395867
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30395867 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30395867 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF632340500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-((4-Fluorophenyl)carbamoyl)cyclopropanecarboxylic Acid
CAS 849217-48-7
Molekylær formel C11 H10 F N O3
Mængde 500 mg
Synonym 1-((4-Fluorophenyl)carbamoyl)cyclopropanecarboxylic Acid, Cyclopropanecarboxylic acid, 1-[[(4-fluorophenyl)amino]carbonyl]- (9CI, ACI), 1-[[(4-Fluorophenyl)amino]carbonyl]cyclopropanecarboxylic acid (ACI), 1-(4-Fluorophenylcarbamoyl)cyclopropanecarboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C11H10FNO3/c12-7-1-3-8(4-2-7)13-9(14)11(5-6-11)10(15)16/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)(H,15,16)
SMIL OC(=O)C1(CC1)C(=O)Nc2ccc(F)cc2
IUPAC navn 1-[(4-fluorfenyl)carbamoyl]cyclopropan-1-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 223.2
Formel vægt 223.064