Få mere at vide
1-(4-fluorphenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10364562
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10364562 1 g 1g
10577264 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10364562 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00119DA
Kemiske identifikatorer
CAS 423768-49-4
Molekylær formel C11H8ClFN2O
Molekylvægt (g/mol) 238.646
MDL nummer MFCD03659694
InChI nøgle INIAJXQDJISNJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-fluorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-4-fluorophenyl-5-methylpyrazole-4-carbonyl chloride, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-4-pyrazolecarbonyl chloride, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-pyrazole-4-carbonyl chloride
PubChem CID 2779893
IUPAC navn 1-(4-fluorphenyl)-5-methylpyrazol-4-carbonylchlorid
SMIL CC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)F)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 238.65
Procent renhed 97%