Få mere at vide
1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile, Mikromol™
Artikelnummer. 30052300
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052300 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052300 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0242.290025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac-1-(4-Fluoro-phenyl)-1,3-dihydro-isobezofuran-5-carbonitr
CAS 64169-67-1
Analyt- eller komponentnavne rac-1-(4-Fluoro-phenyl)-1,3-dihydro-isobezofuran-5-carbonitr
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H10 F N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile, 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile, 1-(4-Fluorophenyl)-5-cyanophthalan, 5-Cyano-1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran, LU 17-046
InChI formel InChI=1S/C15H10FNO/c16-13-4-2-11(3-5-13)15-14-6-1-10(8-17)7-12(14)9-18-15/h1-7,15H,9H2
SMIL Fc1ccc(cc1)C2OCc3cc(ccc23)C#N
IUPAC navn 1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 239.24
Mængde 25 mg
Formel vægt 239.0746 g/mol