Få mere at vide
1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-oxo-5-isobenzofurancarboxamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-oxo-5-isobenzofurancarboxam |
| CAS | 372941-46-3 |
| Molekylær formel | C15 H10 F N O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5-Isobenzofurancarboxamide, 1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-oxo-, 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-oxo-5-isobenzofurancarboxamide, 1-(4-Fluorophenyl)-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carboxamide, 1-(4-Fluorophenyl)-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10FNO3/c16-10-4-1-8(2-5-10)13-11-6-3-9(14(17)18)7-12(11)15(19)20-13/h1-7,13H,(H2,17,18) |
| SMIL | NC(=O)c1ccc2C(OC(=O)c2c1)c3ccc(F)cc3 |
| IUPAC navn | 1-(4-fluorophenyl)-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-carboxamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.24 |
| Formel vægt | 271.0645 |