Få mere at vide
1-(4-Fluorophenoxy-d4)-2-(3,5-dinitrobenzoate)3-butyn-2-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Fluorophenoxy-d4)-2-(3,5-dinitrobenzoate)3-butyn-2-ol |
| CAS | 1346599-32-3 |
| Molekylær formel | C17H7D4FN2O7 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H11FN2O7/c1-2-15(10-26-16-5-3-12(18)4-6-16)27-17(21)11-7-13(19(22)23)9-14(8-11)20(24)25/h1,3-9,15H,10H2/i3D,4D,5D,6D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(OCC(OC(=O)c2cc(cc(c2)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C#C)c([2H])c([2H])c1F |
| IUPAC navn | 1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorophenoxy)but-3-yn-2-yl 3,5-dinitrobenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 378.3 |
| Formel vægt | 378.0801 |