Få mere at vide
1-(4-fluorbenzyl)-5-oxo-3-pyrrolidincarboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10079391
Skift visning
1g
Artikelnummer.
10079391 1g
1 options
Artikelnummer. 10079391 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00127DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Fluorobenzyl)-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
CAS 96449-68-2
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C12H12FNO3
MDL nummer MFCD03086215
Mængde 1 g
Synonym 1-4-fluorobenzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-4-fluorophenyl methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-4-fluorobenzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, 1-4-fluorophenyl methyl-5-oxo, 1-4-fluorobenzyl-5-oxopyrrolidin-3-carboxylic acid, 1-4-fluorobenzyl-5-oxo-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-4-fluorophenyl methyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 1-4-fluorophenyl methyl-5-oxo-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-4-fluorophenyl methyl-5-oxidanylidene-pyrrolidine-3-carboxylic acid
InChI nøgle IYAFJFDPMVQTJO-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1C(CN(C1=O)CC2=CC=C(C=C2)F)C(=O)O
IUPAC navn 1-[(4-fluorphenyl)methyl]-5-oxopyrrolidin-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 237.23
PubChem CID 2780702
Formel vægt 237.23
Procent renhed 97%