missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(4-Ethoxycarbonylphenyl)piperazine, TRC

Artikelnummer. 30369230
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30369230 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30369230 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE89161010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(4-Ethoxycarbonylphenyl)piperazine
CAS 80518-57-6
Molekylær formel C13H18N2O2
Mængde 10 g
Synonym 4-(1-Piperazinyl)benzoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-Piperazinobenzoate, N-(4-Ethoxycarbonylphenyl)piperazine
InChI formel InChI=1S/C13H18N2O2/c1-2-17-13(16)11-3-5-12(6-4-11)15-9-7-14-8-10-15/h3-6,14H,2,7-10H2,1H3
SMIL CCOC(=O)c1ccc(cc1)N2CCNCC2
IUPAC navn ethyl 4-piperazin-1-ylbenzoate
Molekylvægt (g/mol) 234.29
Formel vægt 234.1368
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.