Få mere at vide
1-(4-Ethoxycarbonylphenyl)piperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Ethoxycarbonylphenyl)piperazine |
| CAS | 80518-57-6 |
| Molekylær formel | C13H18N2O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-(1-Piperazinyl)benzoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-Piperazinobenzoate, N-(4-Ethoxycarbonylphenyl)piperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O2/c1-2-17-13(16)11-3-5-12(6-4-11)15-9-7-14-8-10-15/h3-6,14H,2,7-10H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1ccc(cc1)N2CCNCC2 |
| IUPAC navn | ethyl 4-piperazin-1-ylbenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.29 |
| Formel vægt | 234.1368 |