Beskrivelse
- Reagenser med høj renhed testet til brug i bioteknologiske applikationer, såsom elektroforese og væskekromatografi.
- Til laboratorie-, forsknings- eller fremstillingsbrug
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dithiothreitol |
| Flammepunkt | 109,00 °C |
| Emballage | Poly flaske |
| Mængde | 100 g |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.00kg |
| Formel vægt | 154.25 |
| Grad | Ultrapure Bioreagens |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Dithiothreitol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Dithiothreitol