Få mere at vide
1,4-Dithioerythritol, elektroforesegrad, 99%
Artikelnummer. 15426509
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15426509 25 g 25g
15406509 1 g 1g
15416509 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15426509 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64656.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
CAS: 6892-68-8 | C4H10O2S2 | 154,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6892-68-8
Molekylær formel C4H10O2S2
Molekylvægt (g/mol) 154.24
MDL nummer MFCD00063750
InChI nøgle VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Synonym dithioerythritol, 1,4-dithioerythritol, dte, 2r,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, erythro-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 2,3-butanediol, 1,4-dimercapto-, 2r,3s-rel, 1,4-dithioerythritol dte, 2r*,3s*-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, erythro-2,3-dihydroxy-1,4-butanedithiol, 2r,3s-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
PubChem CID 439352
ChEBI CHEBI:17456
SMIL O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dithioerythritol
Smeltepunkt 82 °C til 84 °C
Farve Hvid
Lugt Stank
Mængde 25 g
FN nummer UN3335
Beilstein 1719756
Følsomhed Luftfølsom
IUPAC navn (2R,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butan-2,3-diol
Formel vægt 154.25
Procent renhed 99%
Grad Elektroforese
Fysisk form Pulver