Få mere at vide
1,4-Dithioerythritol, elektroforesegrad, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406509
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15406509 1 g 1g
15416509 5 g 5g
15426509 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15406509 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64656.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6892-68-8 | C4H10O2S2 | 154.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6892-68-8
Molekylær formel C4H10O2S2
Molekylvægt (g/mol) 154.24
MDL nummer MFCD00063750
InChI nøgle VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Synonym dithioerythritol, 1,4-dithioerythritol, dte, 2r,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, erythro-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 2,3-butanediol, 1,4-dimercapto-, 2r,3s-rel, 1,4-dithioerythritol dte, 2r*,3s*-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, erythro-2,3-dihydroxy-1,4-butanedithiol, 2r,3s-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
PubChem CID 439352
ChEBI CHEBI:17456
SMIL O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dithioerythritol
Smeltepunkt 82°C to 84°C
Farve Hvid
Lugt Stench
Mængde 1 g
FN nummer UN3335
Beilstein 1719756
Følsomhed Air sensitive
IUPAC navn (2R,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butan-2,3-diol
Formel vægt 154.25
Procent renhed 99%
Grad Elektroforese
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.