Få mere at vide
1,4-Dithioerythritol, 98+%
Artikelnummer. 11449402
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449402 5 g 5g
11439402 1 g 1g
11459402 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449402 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10138.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6892-68-8 | C4H10O2S2 | 154.24 g/mol
Reagens til opretholdelse af -SH-grupper i reduceret tilstand, reducerer kvantitativt disulfider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reagens til at opretholde -SH-grupper i reduceret tilstand, reducerer kvantitativt disulfider.
Opløselighed Opløseligt i vand (15,4 mg/ml) og
methanol.
Bemærkninger
Air Sensitive, gem væk fra luft. Hold beholderen tæt forseglet. Opbevares væk fra reduktionsmiddel. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6892-68-8
Molekylær formel C4H10O2S2
Molekylvægt (g/mol) 154.24
MDL nummer MFCD00063750
InChI nøgle VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Synonym dithioerythritol, 1,4-dithioerythritol, dte, 2r,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, erythro-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 2,3-butanediol, 1,4-dimercapto-, 2r,3s-rel, 1,4-dithioerythritol dte, 2r*,3s*-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, erythro-2,3-dihydroxy-1,4-butanedithiol, 2r,3s-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
PubChem CID 439352
ChEBI CHEBI:17456
SMIL O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dithioerythritol
Smeltepunkt 82°C to 84°C
Lugt Stench
Mængde 5 g
FN nummer UN3335
Beilstein 1719756
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water (15.4mg/ml),and methanol.
IUPAC navn (2R,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butan-2,3-diol
Formel vægt 154.25
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.