Få mere at vide
1,4-Dithio-DL-threitol, elektroforesegrad, 99%
Artikelnummer. 15456449
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456449 5 g 5g
15446449 1 g 1g
15440377 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15456449 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64545.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1218.90 DKK
    1007.65 DKK / 5g
    Spare 211.25 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3483-12-3 | C4H10O2S2 | 154,24 g/mol
1,4-Dithio-DL-threitol bruges som et beskyttende middel til at forhindre oxidation af thiolgrupper og reagens til reduktion af disulfidgrupper i proteiner. Det bruges til at undersøge a-ketoglutarat dehydrogenase funktion, flavin cofaktorer i proteiner og proteindele involveret i peroxidreduktion. Det er også nyttigt til stabilisering af sulfhydryl-holdige enzymer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4-Dithio-DL-threitol anvendes som et beskyttende middel til at forhindre oxidation af thiolgrupper og reagens til reduktion af disulfidgrupper i proteiner. Det bruges til at undersøge a-ketoglutarat dehydrogenase funktion, flavin cofaktorer i proteiner og proteindele involveret i peroxidreduktion. Det er også nyttigt til stabilisering af sulfhydryl-holdige enzymer.
Opløselighed Opløseligt i vand, ethanol
, chloroform, diethylether, acetone, ether og ethylacetat.
Bemærkninger
Luft- og varmefølsom. Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler og alkalier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12-3-3483
Molekylær formel C4H10O2S2
Molekylvægt (g/mol) 154.24
MDL nummer MFCD00004877
InChI nøgle VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Synonym dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
IUPAC navn (2S,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butan-2,3-diol
SMIL C(C(C(CS)O)O)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dithio-DL-threitol
Smeltepunkt 40 °C til 43 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 125 °C til 130 °C (12 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Ubehageligt
Mængde 5 g
Beilstein 1719757
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,3376
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, ethanol, kloroform, diethylether, acetone, ether og ethylacetat.
Formel vægt 154.25
Procent renhed 99%
Grad Elektroforese
Fysisk form Pulver