Få mere at vide
1,4-Dithio-DL-threitol, elektroforesegrad, 99%
Beskrivelse
1,4-Dithio-DL-threitol bruges som et beskyttende middel til at forhindre oxidation af thiolgrupper og reagens til reduktion af disulfidgrupper i proteiner. Det bruges til at undersøge a-ketoglutarat dehydrogenase funktion, flavin cofaktorer i proteiner og proteindele involveret i peroxidreduktion. Det er også nyttigt til stabilisering af sulfhydryl-holdige enzymer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,4-Dithio-DL-threitol anvendes som et beskyttende middel til at forhindre oxidation af thiolgrupper og reagens til reduktion af disulfidgrupper i proteiner. Det bruges til at undersøge a-ketoglutarat dehydrogenase funktion, flavin cofaktorer i proteiner og proteindele involveret i peroxidreduktion. Det er også nyttigt til stabilisering af sulfhydryl-holdige enzymer.
Opløselighed Opløseligt i vand, ethanol
, chloroform, diethylether, acetone, ether og ethylacetat.
Bemærkninger
Luft- og varmefølsom. Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler og alkalier.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dithio-DL-threitol |
| Smeltepunkt | 40°C to 43°C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 125°C to 130°C (12 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Lugt | Unpleasant |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 1719757 |
| Følsomhed | Air sensitive |
| Merck Index | 14,3376 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,4-Dithio-DL-threitol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dithio-DL-threitol