Få mere at vide
1,4-Dithio-DL-threitol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482458
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11482458
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15797.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3483-12-3 | C4H10O2S2 | 154.24 g/mol
Nyttigt til stabilisering af sulfhydryl-holdige enzymer. Det bruges til at undersøge a-ketoglutarat dehydrogenase funktion, flavin cofaktorer i proteiner og proteindele involveret i peroxidreduktion. Det er også nyttigt til stabilisering af sulfhydryl-holdige enzymer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Nyttigt til stabilisering af sulfhydryl-holdige enzymer. Det bruges til at undersøge a-ketoglutarat dehydrogenase funktion, flavin cofaktorer i proteiner og proteindele involveret i peroxidreduktion. Det er også nyttigt til stabilisering af sulfhydryl-holdige enzymer.
Opløselighed Opløseligt i vand, ethanol
, chloroform, diethylether, acetone, ether og ethylacetat.
Bemærkninger
Luftfølsom og hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler og alkalier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12-3-3483
Molekylær formel C4H10O2S2
Molekylvægt (g/mol) 154.24
MDL nummer MFCD00004877
InChI nøgle VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Synonym dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
IUPAC navn (2S,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butan-2,3-diol
SMIL C(C(C(CS)O)O)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dithio-DL-threitol
Smeltepunkt 40°C to 43°C
Kogepunkt 125°C to 130°C (12 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Unpleasant
Mængde 5 g
Beilstein 1719757
Følsomhed Air sensitive
Merck Index 14,3376
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol,chloroform,diethyl ether,acetone,ether and ethyl acetate.
Formel vægt 154.25
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dithio-DL-threitol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1,4-Dithio-DL-threitol