missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,4-Dithiane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dithiane |
| CAS | 505-29-3 |
| Molekylær formel | C4 H8 S2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,4-Dithiacyclohexane, p-Dithiane |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8S2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2 |
| SMIL | C1CSCCS1 |
| IUPAC navn | 1,4-dithiane |
| Molekylvægt (g/mol) | 120.236 |
| Formel vægt | 120.007 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?