Få mere at vide
1,4-Dithiane-2,5-diol, TRC
Artikelnummer. 30135734
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135734 25 g
30003295 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135734 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49384025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40018-26-6
Molekylær formel C4 H8 O2 S2
Molekylvægt (g/mol) 152.24
Synonym 1,4-Dithian-2,5-diol, 2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane, Mercaptoacetaldehyde Dimer, NSC 106280, p-Dithiane-2,5-diol;
IUPAC navn 1,4-dithiane-2,5-diol
SMIL OC1CSC(O)CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dithiane-2,5-diol
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C4H8O2S2/c5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-6H,1-2H2
Formel vægt 151.9966
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.