Få mere at vide
1,4-Dithiane-2,5-diol, TRC
Artikelnummer. 30003295
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003295 1 g
30135734 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30003295 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4938401G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40018-26-6
Molekylær formel C4 H8 O2 S2
Molekylvægt (g/mol) 152.24
Synonym 1,4-Dithian-2,5-diol, 2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane, Mercaptoacetaldehyde Dimer, NSC 106280, p-Dithiane-2,5-diol;
IUPAC navn 1,4-dithiane-2,5-diol
SMIL OC1CSC(O)CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dithiane-2,5-diol
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H8O2S2/c5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-6H,1-2H2
Formel vægt 151.9966