missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,4-Dipiperazino-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dipiperazino-2,3,5,6-tetrafluorobenzene |
| CAS | 502616-02-6 |
| Molekylær formel | C14H18F4N4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18F4N4/c15-9-11(17)14(22-7-3-20-4-8-22)12(18)10(16)13(9)21-5-1-19-2-6-21/h19-20H,1-8H2 |
| SMIL | OC(=O)COc1c(Cl)cc(Cl)c(Cl)n1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.31 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?