missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,4-Diphenylbutane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Diphenylbutane |
| CAS | 1083-56-3 |
| Molekylær formel | C16H18 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18/c1-3-9-15(10-4-1)13-7-8-14-16-11-5-2-6-12-16/h1-6,9-12H,7-8,13-14H2 |
| SMIL | C1=CC=C(C=C1)CCCCC2=CC=CC=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.31 |
| Formel vægt | 210.1409 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?