Få mere at vide
1,4-diphenylbutadiyn, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455543
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455543 5 g 5g
11465543 25 g 25g
11475543 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455543 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13471.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 886-66-8 | C16H10 | 202.26 g/mol
1,4-Diphenylbutadiyn blev anvendt til fremstilling af 7,8-dehydropurpurin-dimerer via to gange Pd-katalyseret [3+2] annullering af meso-bromoporphyrin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,4-diphenylbutadiyn blev brugt til fremstilling af 7,8-dehydropurpurin-dimerer via to
gange Pd-katalyseret [3+2] annullering af meso-bromoporphyrin.
Opløselighed
Svagt opløseligt i vand (5,5E-4 g/L) (25 °C). Opløselig i toluen næsten gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 886-66-8
Molekylær formel C16H10
Molekylvægt (g/mol) 202.26
MDL nummer MFCD00004787
InChI nøgle HMQFJYLWNWIYKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diphenylbutadiyne, diphenylbutadiyne, diphenyldiacetylene, butadiyne, diphenyl, diphenyl-1,3-butadiyne, benzene, 1,1'-1,3-butadiyne-1,4-diyl bis, 1,4-diphenyl-1,3-butadiyne, 1,4-diphenylbuta-1,3-diyne, 1,1'-buta-1,3-diyne-1,4-diyldibenzene, 4-phenyl-1,3-butadiynyl benzene
PubChem CID 70174
ChEBI CHEBI:51588
IUPAC navn 4-phenylbuta-1,3-diynylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C#CC#CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Diphenylbutadiyne
Smeltepunkt 86°C to 87°C
Mængde 5 g
Beilstein 1910105
Formel vægt 202.26
Procent renhed 99%