Få mere at vide
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1489-97-0 |
| Molekylær formel | C11H18O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1,4-Dioxa-8-carboethoxyspiro[4.5]decane, Ethyl 1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-carboxylate, Ethyl 1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylate, Ethyl 4-Oxocyclohexanecarboxylate Ethylene Ketal |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18O4/c1-2-13-10(12)9-3-5-11(6-4-9)14-7-8-15-11/h9H,2-8H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C1CCC2(CC1)OCCO2 |
| IUPAC navn | ethyl 1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.26 |
| Formel vægt | 214.1205 |