Få mere at vide
1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-ylamin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4391331
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10506144
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO08523CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 97096-16-7
Molekylær formel C8H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 157.21
MDL nummer MFCD04114556
InChI nøgle KDAFVGCPLFJMHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-ylamine, 8-amino-1,4-dioxaspiro 4,5 decane, 1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-ylamine, 1,4-dioxaspiro 4.5 decane-8-amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-yl amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-yl-amine
PubChem CID 14634315
IUPAC navn 1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-amin
SMIL NC1CCC2(CC1)OCCO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-dioxaspiro[4.5]dec-8-ylamine
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 157.21
Procent renhed 97%