Få mere at vide
1,4-dioxan, Reag. Ph. Eur. reag. ISO , Honeywell
Artikelnummer. 15663910
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
210 kg
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
210kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15663910 210 kg 210kg
15643910 1 L 1 L
15653910 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15663910 Leverandør Fluka Leverandørnr. 33147210KG
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 123-91-1
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.106
MDL nummer MFCD00006571
InChI nøgle RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC navn 1,4-dioxan
SMIL C1COCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dioxane
Navn note Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Tæthed 1.034g/mL at 25°C
Mængde 210 kg
Eksplosionsgrænse 0.22
Flammepunkt 12°C (53.6°F)
Tændingspunkt 356°F
Damptryk 40mmHg (25°C), 27mmHg (20°C)
FN nummer 1165
Beilstein 102551
Formel vægt 88.11g/mol
Procent renhed ≥99.5% (GC)
Grad ACS/puriss. pa