Få mere at vide
1,4-dioxan, puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur. reag. ISO,≥ 99,5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15673910
Skift visning
Mængde:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15673910 4 x 2.5 L Glasflaske Pakke med 4
15683910 6 x 1 L Glass Bottle Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15673910 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 331474X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 % (GC)
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-91-1
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.106
MDL nummer MFCD00006571
InChI nøgle RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC navn 1,4-dioxan
SMIL C1COCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dioxane
pH 6 to 8 (at 500g/L 20°C)
Smeltepunkt 10°C to 12°C
Navn note Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Farve Farveløs
Tæthed 1.034g/mL at 25°C
Mængde 4 x 2.5 L
Eksplosionsgrænse 0.22
Flammepunkt 12°C (53.6°F)
Tændingspunkt 356°F
Lugt Aromatic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Damptryk 40mmHg (25°C), 27mmHg (20°C)
FN nummer UN1165
Beilstein 102551
Kogepunkt 100°C to 102°C
Formel vægt 88.11g/mol
Procent renhed ≥99.5% (GC)
Grad ACS/puriss. pa