Få mere at vide
1,4-Dioxan, HPLC-kvalitet, 99% min, pakket under Argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker
Artikelnummer. 11324848
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11324848 1 L 1 L
11334848 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324848 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043167.K2
 Begrænset vare
På lager
CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88,106 g/mol
1,4-Dioxane HPLC Grade bruges som en mobil fase i højtydende væskekromatografi og væskekromatografi kombineret med massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-91-1
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.106
MDL nummer MFCD00006571
InChI nøgle RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC navn 1,4-dioxan
SMIL C1COCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Dioxane
Smeltepunkt 11,8 °C
Tæthed 1.034 g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt 12 °C (54 °F)
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.422
Analyseprocentområde 99% min
Beilstein 102551
Kogepunkt 100 °C til 102 °C
Opløselighedsinformation Blandet med vand, de fleste organiske opløsningsmidler, aromatiske kulbrinter og olier.
Formel vægt 88.11
Grad HPLC