Få mere at vide
1,4-dioxan, Honeywell™
Artikelnummer. 15684710
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
15684710 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15684710 Leverandør Honeywell-Burdick and Jackson Leverandørnr. 349441L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, tørret,≥ 99,5 % (GC),≤ 0,005% vand
  • Honeywell Burdick & Jackson™ (B &J) udviklede de første højrente opløsningsmidler for mere end 50 år siden
  • Efterhånden som nye applikationer og teknikker dukker op, Burdick & Jackson fortsætter med at udvikle produkter, der opfylder de mest krævende krav til laboratorier og farmaceutisk produktion
  • Vores emballageløsninger, der spænder fra laboratorieskala til produktion, giver vores kunder merværdi, øget effektivitet og øget sikkerhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dioxane
CAS 123-91-1
Tæthed 1.034g/mL at 25°C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 0.22
Flammepunkt 12°C (53.6°F)
Tændingspunkt 356°F
Molekylær formel C4H8O2
Damptryk 27 mmHg (20°C), 40 mmHg (25°C)
MDL nummer MFCD00006571
FN nummer UN1165
Beilstein 102551
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
InChI nøgle RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1COCCO1
IUPAC navn 1,4-dioxan
Molekylvægt (g/mol) 88.106
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
Formel vægt 88.11g/mol
Procent renhed ≥99.5% (GC)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dioxane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-dioxane