Få mere at vide
1,4-Dioxane, Extra Pure, SLR, stabiliseret med BHT, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10478400 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Plastbelagt glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10478400 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 10478400 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/4500/PB17
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
pH 6 til 8
Smeltepunkt 12 °C
CAS 123-91-1
Farve Farveløs
Mængde 2.5 L
Emballage Plastbelagt glasflaske
Fysisk form Væske
Molekylær formel C4H8O2
Damptryk 41 mbar ved 20 °C
MDL nummer 6571
Viskositet 1,32 mPaS ved 20 °C
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
Kogepunkt 101 °C
InChI nøgle RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1COCCO1
IUPAC navn 1,4-dioxan
Molekylvægt (g/mol) 88.106
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
Formel vægt 88,11 g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dioxane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.