Få mere at vide
1,4-dioxan-d8, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12979204 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Emballage:
Amber forskåren glasampule
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12979204 1 mL Amber forskåren glasampule 1ml
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12979204 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S1716
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
1,4-dioxan-d817647-74-41000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dioxane-d8
Emballage Amber forskåren glasampule
Mængde 1 mL
CAS 17647-74-4, 67-56-1
CAS min % 0.1, 99.9
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C4H8O2
Synonym 1,4-dioxane-d8, 2h8-1,4-dioxane, 1,4-dioxane-d8, 99 atom % d, 2 h?-1,4-dioxane, 1,4-dioxane-2lh8, 1,4-dioxane d8, 1,4-dioxane-d8, ≥99 atom % d, 1,4-dioxane-d isotopic 1g, 1,4-dioxane-d8 >99.0 atom % d, 1 4-dioxane-d8 99 atom % d
InChI nøgle RYHBNJHYFVUHQT-SVYQBANQSA-N
SMIL C1COCCO1
IUPAC navn 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-1,4-dioxan
Molekylvægt (g/mol) 96.155
PubChem CID 87209
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dioxane-d8
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug