Få mere at vide
1,4-dioxan-d{8}, 99 % (isotopisk), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421457
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15421457 1 g 1g
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15421457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036516.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 17647-74-4 | C4H8O2 | 96.155 g/mol
1,4-Dioxan-d{8} bruges som opløsningsmiddel i kernemagnetisk resonans (NMR) spektroskopi og fungerer som stabilisator for 1,1,1-trichlorethan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dioxane-d8
Fysisk form Væske
Navn note Isotopic
Tæthed 1.13 g/mL
Følsomhed Hygroskopisk
Mængde 1 g
CAS 17647-74-4
Smeltepunkt 12°C
Kogepunkt 101°C
Molekylær formel C4H8O2
MDL nummer MFCD00044239
FN nummer UN1165
Synonym 1,4-dioxane-d8, 2h8-1,4-dioxane, 1,4-dioxane-d8, 99 atom % d, 2 h?-1,4-dioxane, 1,4-dioxane-2lh8, 1,4-dioxane d8, 1,4-dioxane-d8, ≥99 atom % d, 1,4-dioxane-d isotopic 1g, 1,4-dioxane-d8 >99.0 atom % d, 1 4-dioxane-d8 99 atom % d
Opløselighedsinformation Miscible with water.
InChI nøgle RYHBNJHYFVUHQT-SVYQBANQSA-N
SMIL C1COCCO1
IUPAC navn 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-1,4-dioxan
Molekylvægt (g/mol) 96.155
PubChem CID 87209
Formel vægt 96.16
Procent renhed 99%