Få mere at vide
1,4-dioxan, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC,≥ 99,5 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15664550
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Glasflaske med smal mund
Glass Bottle
Narrow Mouth Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
500ml
Pakke med 4
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15664550 4 x 2.5 L Glasflaske Pakke med 4
15634550 100 mL Glass Bottle 100ml
15674550 500 mL Narrow Mouth Glass Bottle 500ml
15644550 1 L Glass Bottle 1 L
15654550 2.5 L Glasflaske med smal mund 2.5 L
15684550 6 x 1 L Glass Bottle Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15664550 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 348574X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CHROMASOLV™ Plus, for HPLC,≥ 99,5 %
  • Til HPLC, spektrofotometri og miljøanalyse
  • Testet for HPLC-egnethed via gradientanalyse og UV-VIS spektroskopi
  • Lav UV-urenhedsprofil
  • Lav urenhedsgradient LC-basislinje
  • Meget lave niveauer af ikke-flygtige urenheder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-91-1
Molekylær formel C4H8O2
MDL nummer MFCD00006571
InChI nøgle RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC navn 1,4-dioxan
SMIL C1COCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dioxane
Smeltepunkt 10°C to 12°C (literature)
Navn note CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.5%
Absorbans max. 0.01 at 295 nm, max. 0.10 at 270 nm, max. 0.20 at 250 nm, max. 0.50 at 235 nm, max. 0.70 at 220 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 300 nm
CAS Max % 100.0000%
Tæthed 1.034 g/mL at 25 °C(lit.)
Mængde 4 x 2.5 L
Flammepunkt 11°C
Emballage Glasflaske
Lineær formel C4H8O2
FN nummer UN1165
Beilstein 102551
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
Kogepunkt 100°C to 102°C
Molekylvægt (g/mol) 88.106
Formel vægt 88.11
Procent renhed ≥99.5%
Grad HPLC