Få mere at vide
1,4-dioxan, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC,≥ 99,5 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15654550
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Glasflaske med smal mund
Glass Bottle
Narrow Mouth Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
500ml
Pakke med 4
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15654550 2.5 L Glasflaske med smal mund 2.5 L
15634550 100 mL Glass Bottle 100ml
15674550 500 mL Narrow Mouth Glass Bottle 500ml
15644550 1 L Glass Bottle 1 L
15684550 6 x 1 L Glass Bottle Pakke med 6
15664550 4 x 2.5 L Glasflaske Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15654550 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 348572.5L
Request Bulk or Custom Format
CHROMASOLV™ Plus, for HPLC,≥ 99,5 %
  • Til HPLC, spektrofotometri og miljøanalyse
  • Testet for HPLC-egnethed via gradientanalyse og UV-VIS spektroskopi
  • Lav UV-urenhedsprofil
  • Lav urenhedsgradient LC-basislinje
  • Meget lave niveauer af ikke-flygtige urenheder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-91-1
Molekylær formel C4H8O2
MDL nummer MFCD00006571
InChI nøgle RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC navn 1,4-dioxan
SMIL C1COCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dioxane
Smeltepunkt 10°C to 12°C (literature)
Navn note CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.5%
Absorbans max. 0.01 at 295 nm, max. 0.10 at 270 nm, max. 0.20 at 250 nm, max. 0.50 at 235 nm, max. 0.70 at 220 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 300 nm
CAS Max % 100.0000%
Tæthed 1.034 g/mL at 25 °C(lit.)
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 11°C
Emballage Glasflaske med smal mund
Lineær formel C4H8O2
FN nummer UN1165
Beilstein 102551
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
Kogepunkt 100°C to 102°C
Molekylvægt (g/mol) 88.106
Formel vægt 88.11
Procent renhed ≥99.5%
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dioxane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-dioxane