Få mere at vide
1,4-dioxan, certificeret AR til analyse, stabiliseret med BHT, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11413733 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11413733 500 mL Ravfarvet glasflaske 500ml
10141470 1 L Ravfarvet glasflaske -
10000712 1 L Plastbelagt glasflaske -
10080120 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
10651711 25 L Metal dåse 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11413733 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/4550/08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00 DKK
    535.83 DKK / 500ml
    Spare 16.17 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
På lager
1,4-dioxan, certificeret AR til analyse, stabiliseret med BHT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-91-1
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.106
MDL nummer 6571
InChI nøgle RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC navn 1,4-dioxan
SMIL C1COCCO1
Tekniske data
pH 6 til 8
Smeltepunkt 12°C
Farve Farveløs
Mængde 500 mL
Emballage Ravfarvet glasflaske
Fysisk form Væske
Damptryk 41mbar at 20°C
Viskositet 1.32 mPaS at 20°C
Kogepunkt 101°C
Formel vægt 88.11g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dioxane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.