Få mere at vide
1,4-dioxan, certificeret AR til analyse, stabiliseret med BHT, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
1,4-dioxan, certificeret AR til analyse, stabiliseret med BHT
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 6 til 8 |
| Smeltepunkt | 12°C |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 101°C |
| Mængde | 25 L |
| Emballage | Metal dåse |
| Fysisk form | Væske |
| Damptryk | 41mbar at 20°C |
| Viskositet | 1.32 mPaS at 20°C |
| Formel vægt | 88.11g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1,4-Dioxane RPE
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.