Få mere at vide
1,4-Dioxan, anhydrous, 99,8%, stik. med 1-3 ppm BHT, pakket under argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker
Beskrivelse
1,4-Dioxan anvendes som stabilisator for 1,1,1-trichlorethan og chlorerede opløsningsmidler. Det fungerer som opløsningsmiddel for celluloseacetat, ethylcellulose, benzylcellulose, harpikser, olier, voksarter, farvestoffer, andre organiske og uorganiske forbindelser. Det fungerer som en erstatning for tetrahydrofuran på grund af dets højere kogepunkt og lavere toksicitet. Yderligere bruges det som en intern standard for proton-NMR-spektroskopi i deuteriumoxid. Det spiller en vigtig rolle i væskescintillationstælling i biologiske procedurer og som et befugtnings- og dispergeringsmiddel i tekstilforarbejdning. Det er involveret i fremstillingen af dimethylmagnesium ved at reagere med methylmagnesiumbromid og i fremstillingen af histologiske snit til mikroskopisk undersøgelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 4-Dioxane, anhydrous |
| Smeltepunkt | 11,8 °C |
| Farve | Farveløs |
| Udseende | Farveløs væske |
| Tæthed | 1,034 g/cm3 ved 20 °C |
| Mængde | 100 mL |
| Flammepunkt | 12 °C (54 °F) |
| Tændingspunkt | 375 °C (707 °F) |
| Lugt | Æteragtig |
| Fysisk form | Væske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,4-Dioxane
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dioxane