Få mere at vide
1,4-Dioxan, anhydrous, 99,8%, stik. med 1-3 ppm BHT, pakket under argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker
Beskrivelse
1,4-Dioxan anvendes som stabilisator for 1,1,1-trichlorethan og chlorerede opløsningsmidler. Det fungerer som opløsningsmiddel for celluloseacetat, ethylcellulose, benzylcellulose, harpikser, olier, voksarter, farvestoffer, andre organiske og uorganiske forbindelser. Det fungerer som en erstatning for tetrahydrofuran på grund af dets højere kogepunkt og lavere toksicitet. Yderligere bruges det som en intern standard for proton-NMR-spektroskopi i deuteriumoxid. Det spiller en vigtig rolle i væskescintillationstælling i biologiske procedurer og som et befugtnings- og dispergeringsmiddel i tekstilforarbejdning. Det er involveret i fremstillingen af dimethylmagnesium ved at reagere med methylmagnesiumbromid og i fremstillingen af histologiske snit til mikroskopisk undersøgelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1, 4-Dioxane, anhydrous |
| Smeltepunkt | 11,8 °C |
| Farve | Farveløs |
| Udseende | Farveløs væske |
| Tæthed | 1.034 |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 12 °C (54 °F) |
| Tændingspunkt | 375 °C (707 °F) |
| Lugt | Æteragtig |
| Fysisk form | Væske |
| Show More |
Safety and Handling
- 1,4-Dioxane
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dioxane