Få mere at vide
1,4-Dioxan, anhydrous, 99,8%, stik. med 1-3 ppm BHT, pakket under argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker
Artikelnummer. 11320478
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11320478 4 x 1 L 4 L
11340478 100 mL 100ml
11330478 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11320478 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043821.M1
 Begrænset vare
På lager
CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88,106 g/mol
1,4-Dioxan anvendes som stabilisator for 1,1,1-trichlorethan og chlorerede opløsningsmidler. Det fungerer som opløsningsmiddel for celluloseacetat, ethylcellulose, benzylcellulose, harpikser, olier, voksarter, farvestoffer, andre organiske og uorganiske forbindelser. Det fungerer som en erstatning for tetrahydrofuran på grund af dets højere kogepunkt og lavere toksicitet. Yderligere bruges det som en intern standard for proton-NMR-spektroskopi i deuteriumoxid. Det spiller en vigtig rolle i væskescintillationstælling i biologiske procedurer og som et befugtnings- og dispergeringsmiddel i tekstilforarbejdning. Det er involveret i fremstillingen af dimethylmagnesium ved at reagere med methylmagnesiumbromid og i fremstillingen af histologiske snit til mikroskopisk undersøgelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-91-1
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.106
MDL nummer MFCD00006571
InChI nøgle RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC navn 1,4-dioxan
SMIL C1COCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Dioxane, anhydrous
Smeltepunkt 11,8 °C
Farve Farveløs
Udseende Farveløs væske
Tæthed 1.034
Mængde 4 x 1 L
Flammepunkt 12 °C (54 °F)
Tændingspunkt 375 °C (707 °F)
Lugt Æteragtig
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.422
Analyseprocentområde 99.8%
Damptryk 41 hPa (31 mm Hg) ved 20 °C
FN nummer 1165
Beilstein 102551
Kogepunkt 100 °C til 102 °C
Opløselighedsinformation Blandet med vand, de fleste organiske opløsningsmidler, aromatiske kulbrinter og olier.
Formel vægt 88.11
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1, 4-Dioxane, anhydrous
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dioxane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dioxane