Få mere at vide
1,4-dioxan, vandfri, 99,8%, stab. med 1-3 ppm BHT, pakket under argon i genlukkelig AcroSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
100 mL
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
100ml
4 L
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 11.8°C |
| CAS | 123-91-1 |
| Kogepunkt | 100°C to 102°C |
| Mængde | 4 x 1 L |
| Molekylær formel | C{4}H{8}O{2} |
| Procent renhed | 99.8% |