Få mere at vide
1,4-Dioxan, anhydrous, 99,8%, stik. med 1-3 ppm BHT, pakket under argon i genlukkelige AcroSeal™ flasker
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 11,8 °C |
| CAS | 123-91-1 |
| Mængde | 100 mL |
| Molekylær formel | C{4}H{8}O{2} |
| Kogepunkt | 100 °C til 102 °C |
| Procent renhed | 99.8% |