Få mere at vide
1,4-Dioxan, ACS, 99+%, stik. med 1-3 ppm BHT
Beskrivelse
1,4-Dioxan anvendes som stabilisator for 1,1,1-trichlorethan og chlorerede opløsningsmidler. Det fungerer som opløsningsmiddel for celluloseacetat, ethylcellulose, benzylcellulose, harpikser, olier, voksarter, farvestoffer, andre organiske og uorganiske forbindelser. Det fungerer som en erstatning for tetrahydrofuran på grund af dets højere kogepunkt og lavere toksicitet. Desuden bruges det som en intern standard for proton-NMR-spektroskopi i deuteriumoxid. Det spiller en vigtig rolle i væskescintillationstælling i biologiske procedurer og som et befugtnings- og dispergeringsmiddel i tekstilforarbejdning. Det er involveret i fremstillingen af dimethylmagnesium ved at reagere med methylmagnesiumbromid og i fremstillingen af histologiske snit til mikroskopisk undersøgelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 4-Dioxane |
| Smeltepunkt | 11,8 °C |
| Navn note | Til analyse ACS |
| Farve | Farveløs |
| Udseende | Farveløs væske |
| Tæthed | 1.034 |
| Mængde | 4 x 500 mL |
| Flammepunkt | 12 °C (54 °F) |
| Tændingspunkt | 375 °C (707 °F) |
| Lugt | Æteragtig |
| Vis mere |