Få mere at vide
1,4-Dioxan, ACS, 99+%, stik. med 1-3 ppm BHT
Artikelnummer. 11353498
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
4 x 500 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
2000ml
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11353498 1 L 1 L
11400221 500 mL 500ml
11410221 4 x 500 mL 2000ml
11363498 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11353498 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039118.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    977.63 DKK
    879.65 DKK / 1 L
    Spare 97.98 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88,106 g/mol
1,4-Dioxan anvendes som stabilisator for 1,1,1-trichlorethan og chlorerede opløsningsmidler. Det fungerer som opløsningsmiddel for celluloseacetat, ethylcellulose, benzylcellulose, harpikser, olier, voksarter, farvestoffer, andre organiske og uorganiske forbindelser. Det fungerer som en erstatning for tetrahydrofuran på grund af dets højere kogepunkt og lavere toksicitet. Desuden bruges det som en intern standard for proton-NMR-spektroskopi i deuteriumoxid. Det spiller en vigtig rolle i væskescintillationstælling i biologiske procedurer og som et befugtnings- og dispergeringsmiddel i tekstilforarbejdning. Det er involveret i fremstillingen af dimethylmagnesium ved at reagere med methylmagnesiumbromid og i fremstillingen af histologiske snit til mikroskopisk undersøgelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-91-1
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.106
MDL nummer MFCD00006571
InChI nøgle RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC navn 1,4-dioxan
SMIL C1COCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Dioxane
Smeltepunkt 11,8 °C
Navn note Til analyse ACS
Farve Farveløs
Udseende Farveløs væske
Tæthed 1,034 g/cm3 ved 20 °C
Mængde 1 L
Flammepunkt 12 °C (54 °F)
Tændingspunkt 375 °C (707 °F)
Lugt Æteragtig
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.422
Analyseprocentområde >99%
Damptryk 41 hPa (31 mm Hg) ved 20 °C
Beilstein 102551
Kogepunkt 100 °C til 102 °C
Opløselighedsinformation Blandet med vand, organiske opløsningsmidler, aromatiske kulbrinter og olier.
Formel vægt 88.11
Grad ACS
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1, 4-Dioxane