Få mere at vide
1,4-Dioxane, 99+%, for spectroscopy
Artikelnummer. 10327730 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
Artikelnummer. 10327730
Brand: Thermo Scientific Acros 167800025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til UV/VIS spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-91-1
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.106
MDL nummer MFCD00006571
InChI nøgle RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC navn 1,4-dioxan
SMIL C1COCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 4-Dioxane
Smeltepunkt 12.0°C
Navn note 99+%
Absorbans 0.01 max. at 295nm, 0.03 max. at 270nm, 0.05 max. at 260nm, 0.05 max. at 275nm, 0.2 max. at 250nm, 0.5 max. at 225nm, 0.5 max. at 230nm, 1 max. at 215nm, 1 max. at 220nm
CAS min % 99.0
Farve Hvid
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.0340g/mL
Kogepunkt 101.0°C
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 12°C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper
Brydningsindeks 1.4205 to 1.4220
Analyseprocentområde 99+%
Rester efter fordampning 0.0005 % max.
Specifik vægtfylde 1.034
Viskositet 1.32 mPa.s (20°C)
Beilstein 19, 3
Vand 0.03% Max.
Fieser 01,333
Merck Index 15, 3328
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, benzene, toluene,, ether and other common organic solvents
Formel vægt 88.11
Procent renhed ≥99%
Grad Spektroskopi