Beskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dioxane |
| pH | 6 to 8 (at 500.00g/L 20°C) |
| Smeltepunkt | 12°C |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 1.034g/mL at 25°C |
| Mængde | 6 x 1 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.22 |
| Flammepunkt | 12°C (53.6°F) |
| Tændingspunkt | 356°F |
| Lugt | Aromatic |
| Vis mere |