Få mere at vide
1,4-Dioxane, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Artikelnummer. 15687800 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
10 L
20 L
6 x 1 L
Emballage:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
20 L
500ml
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15687800 500 mL Glass Bottle 500ml
15667800 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
15697800 6 x 1 L Glass Bottle Pakke med 6
15657800 10 L Stainless Steel Can 10 L
15677800 20 L Stainless Steel Can 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15687800 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. D201863500ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-91-1
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.106
MDL nummer MFCD00006571
InChI nøgle RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC navn 1,4-dioxane
SMIL C1COCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Dioxane
pH 6 to 8 (at 500.00g/L 20°C)
Smeltepunkt 12°C
Farve Colorless
Tæthed 1.034g/mL at 25°C
Mængde 500 mL
Eksplosionsgrænse 0.22
Flammepunkt 12°C (53.6°F)
Tændingspunkt 356°F
Lugt Aromatic
Emballage Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Damptryk 27mmHg (20°C), 40mmHg (25°C)
FN nummer UN1165
Beilstein 102551
Kogepunkt 100°C to 102°C (1013 hPa)
Opløselighedsinformation Fully miscible in water
Formel vægt 88.11g/mol
Procent renhed ≥99%